missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirita, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4412842
23.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-36-0
FeS2
119.965
MFCD00064690
NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
14788
bis(sulfanilideno)hierro
S=[Fe]=S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-36-0
FeS2
119.965
MFCD00064690
NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
14788
bis(sulfanilideno)hierro
S=[Fe]=S

Para montajes de grano, XRD y estándares de microsondas, identificación de minerales desconocidos

For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals.Pyrite is used in the preparation of iron(II) sulfate, sulfur dioxide and iron(II) sulfide. It finds application as semiconductor material, as the cathode material in energizer band and non-rechargeable lithium batteries. It is utilized to make marcasite jewelry. In addition, it is used in photovoltaic solar panels. It is useful for grain mounts, XRD and microprobe standards and identification of unknown minerals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Mineral natural; dureza: 6-6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyrite
Forma física Granos/trozos, aproximadamente 1,5-4,8 mm
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Índice de refracción 3.08
Aspecto Grains/chunks
Densidad 5.02

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'