Learn More
Pirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779533
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
289-95-2
C4H4N2
80.09
MFCD00006059
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
9260
CHEBI:16898
pirimidina
C1=CN=CN=C1
289-95-2
C4H4N2
80.09
MFCD00006059
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
9260
CHEBI:16898
pirimidina
C1=CN=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyrimidine
Punto de fusión 20°C to 22°C
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5010 to 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 89
Índice Merck 15, 8100
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.