Learn More
Clorhidrato de piridoxina, Fisher BioReagents
Catalog Number p-28027
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol; clorhidrato
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol; clorhidrato
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
La piridoxina HCl se utiliza como vitamina (cofactor enzimático).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Hydrochloride
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
pH 2.4 to 3.0
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 8095
Densidad del vapor 7.1g/mol
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98% min.
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridoxine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.