Learn More
Piridoxal 5-fosfato (monohidrato), Fisher BioReagents
Catalog Number p-28000
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
54-47-7
C8H10NO6P
247.14
MFCD00006333
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
1051
CHEBI:18405
fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
54-47-7
C8H10NO6P
247.14
MFCD00006333
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
1051
CHEBI:18405
fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
  • El PLP es útil para modificar los residuos de lisil y valil y. funciona como coenzima en las reacciones de transaminación formando un enlace de base de Schiff con grupos de lisina sobre aminotransferasa
  • El PLP es una forma activa de vitamina B7
  • También sirve como coenzima en algunas reacciones de decarboxilación y desaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridoxal 5-Phosphate
Nombre de nota Monohydrate
Punto de fusión 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8092
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido