Learn More
Trifluorometanosulfonato de piridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Pyridinium trifluoromethanesulfonate, esters are used as a catalyst for the reactions of: condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los ésteres de trifluorometanosulfonato de piridinio se utilizan como catalizadores para las reacciones de: condensación de alcoholes y ácidos carboxílicos, reacción de compuestos aromáticos con cloruros de sulfonilo, agrietamiento de alcanos, alquilación de alquenos, isomerización de alcanos y transalquilación de aromáticos, transbromación y otras reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Es miscible con agua y soluble en disolventes polares.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Los ésteres de trifluorometanosulfonato de piridinio se utilizan como catalizadores para las reacciones de: condensación de alcoholes y ácidos carboxílicos, reacción de compuestos aromáticos con cloruros de sulfonilo, agrietamiento de alcanos, alquilación de alquenos, isomerización de alcanos y transalquilación de aromáticos, transbromación y otras reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Es miscible con agua y soluble en disolventes polares.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridinium trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | 221°C to 223°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | It is miscible with water,soluble in polar solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |