Learn More
Piridina-N-óxido, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189638
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
694-59-7
C5H5NO
95.1
MFCD00006194
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
12753
CHEBI:29136
1-oxidopiridin-1-io
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
694-59-7
C5H5NO
95.1
MFCD00006194
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
12753
CHEBI:29136
1-oxidopiridin-1-io
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine-N-oxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 60.0°C to 65.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Índice Merck 15, 8084
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.