Learn More
Piridina d5, para RMN, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734315
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
10 ml
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100 atom%D
Densidad 1.0500g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.506
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 1mL.
Punto de fusión -41.0°C
Punto de ebullición 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-d5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.