Learn More
Piridina d5, 99,5 % (isotópico), contiene 0,05 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051973
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Pyridine-d{5} is used in dehalogenation reactions and can be used as a base in condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.05 g/mL
Temperatura de inflamación 20 °C (68 °F)
Olor Desagradable
Índice de refracción 1,506
Cantidad 5 g
Punto de fusión de -42 °C
Punto de ebullición de 115 °C
Número UN UN1282
Beilstein 114377
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Porcentaje de pureza 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 0,05% v/v de TMS