Learn More
Alfa Aesar™ Pyridine-d5, 99.5%(Isotopic)
Marca:  Alfa Aesar™ 042341.SA
Detalles adicionales : CAS : 7291-22-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1282 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 2 ea.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314438
  • 32.30€ / paquete de 2
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7291-22-7
84.133
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
558519
C1=CC=NC=C1
C5H5N
MFCD00044639
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine-d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ~2~h_5_ pyridine, de85c
2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
Especificación
Pyridine-d5
20°C (68°F)
Prescored Ampules
115°C
2 ea.
7291-22-7
MFCD00044639
114377
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
558519
Liquid
1.05g/mL
Unpleasant
1.506
-42°C
Isotopic
C5H5N
UN1282
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine-d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ~2~h_5_ pyridine, de85c
C1=CC=NC=C1
84.133
84.14
99.5%