Learn More
Piridina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073467
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
110-86-1
C5H5N
79.102
11732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenceno, azina, piridina, Número de residuos RCRA u196, n.º de caswell 717, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
110-86-1
C5H5N
79.102
11732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenceno, azina, piridina, Número de residuos RCRA u196, n.º de caswell 717, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
C5H5N, número de CAS-110-86-1, azabenceno, azina, n.º de caswell 717, piridina, piridina italiana, piridina, piridina polaca, piridina, piridina alemana, número de desecho rcra u196, 2,5 l, 115 °C, CHEBI:16227, incoloro, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, piridina, -42 °C, 11732, 79,102
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 8,5
Punto de fusión -42 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 115 °C
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 20 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.95 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.