Learn More
Pyridine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical P/7960/25
Detalles adicionales : CAS : 110-86-1 Peso : 24.55000kg Transport : UN number : 1282 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 25L
Envase Metal can
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419570
  • 1200.00€ / 25 litros
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
110-86-1
79.102
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
1049
pyridine
C5H5N
11732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CHEBI:16227
C1=CC=NC=C1
Especificación
110-86-1
11732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
pyridine
1049
79.1g/mol
Metal can
&2.73
115°C
-42°C
25L
C5H5N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
C1=CC=NC=C1
79.102
CHEBI:16227
Liquid
20mbar at 20°C
0.95 mPaS at 20°C
Colorless
8.5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación