Learn More
Pyridine, 99+%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 290860025
Detalles adicionales : CAS : 110-86-1 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1282 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 2.5L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637684
  • 216.80€ / 2.50 litro
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
110-86-1
79.102
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
1049
pyridine
C5H5N
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CHEBI:16227
C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Pyridine
Glass bottle
0.1% max.
Undesignated
2.5L
C5H5N
01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
C1=CC=NC=C1
79.102
CHEBI:16227
Liquid
Analysis
0.9780g/mL
1.5085 to 1.5105
115.0°C to 116.0°C
-42.0°C
110-86-1
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
pyridine
1049
79.1
≥99%
Videos
SDS Documentación