Learn More
Piridina, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593504
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
110-86-1
C5H5N
79.1
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
110-86-1
C5H5N
79.1
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Densidad 0.9780g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 17°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Cantidad 100 mL
Beilstein 20,181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Índice Merck 15,8081
Gravedad específica 0.978
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Líquido