Learn More
Piridina, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridine |
Punto de fusión | -42.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.9780g/mL |
Punto de ebullición | 115.0°C to 116.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | 17°C |
Envase | Bidón de metal |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.5085 to 1.5105 |