Learn More
Ácido piridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Description
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido piridina-2-borónico se utiliza como un material de partida clave para la formación de éster borónico de piridil, como el éster de dimetil de ácido piridina-2-borónico. Además, el éster de dimetilo reacciona con la bromoquinolina para preparar el derivado 2-piridil de la quinolina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido piridina-2-borónico se utiliza como un material de partida clave para la formación de éster borónico de piridil, como el éster de dimetil de ácido piridina-2-borónico. Además, el éster de dimetilo reacciona con la bromoquinolina para preparar el derivado 2-piridil de la quinolina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Pyridine-2-boronic acid |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.92 |
Porcentaje de pureza | 95% |