Learn More
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028009
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
699-98-9
C7H3NO3
149.105
MFCD00005915
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
69688
furo[3,4-b]piridina-5,7-diona
C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
699-98-9
C7H3NO3
149.105
MFCD00005915
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
69688
furo[3,4-b]piridina-5,7-diona
C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido piridina-2,3-dicarboxílico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Solubilidad óptima en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 125111
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Optimal solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.11
Porcentaje de pureza 98%