Learn More
Llaves de paso de vidrio de borosilicato con orificio recto Pirex™
Código de producto. p-8002619
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9mm
11mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12003474
Marca: Pyrex SSV106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío.
  • Estas llaves de paso están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío
  • Cada llave de paso ha probado su alto rendimiento de vacío
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Las llaves y los barriles se muelen con precisión juntos en pares para obtener un rendimiento óptimo
  • Cada llave y barril están numerados para garantizar que estén siempre emparejados
  • Todos los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Diámetro (métrico) 11mm
Material Vidrio de borosilicato