Learn More
Frascos de reactivos sin tapón de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ de resistencia superior. Los frascos de reactivo de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para el almacenamiento de productos químicos en el laboratorio. Utilice tapones de caucho (no incluidos) para protegerlos.
Marca:  Pyrex 1526/04D
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12599825
  • 82.10€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
31-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
  • Borosilicate glass provides strong chemical resistance
  • Complies with ISO 4796
Especificaciones
Especificaciones
100 ml
Vidrio de borosilicato
Reagent Bottle
Rubber Stoppers
54mm
Estrecha
ISO 4796
Paquete de 10
No
95mm
Unground