Learn More
Corning™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
Marca: Corning™ 1003-600
137.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.53900kg
Descripción
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
Especificaciones
20,28 oz | |
9.6 cm | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
De 50 a 500 ml | |
12.4 cm | |
Marcado extragrande | |
Vaso de precipitados Griffin | |
Sí | |
Escala métrica de graduación doble |
3,77 in | |
600 ml | |
Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados | |
4,88 in | |
50 ml | |
Paquete de 6 | |
No | |
ASTM E960 | |
Grifo |