Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ de perfil bajo
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad. Las probetas achaparradas de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para su uso en campanas extractoras y espacios restringidos. El vidrio de borosilicato ofrece una resistencia química superior.
Marca: Pyrex 3285-10
54.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- La base hexagonal y la forma achaparrada proporcionan estabilidad
- La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
- El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
- Clase B
- Cumple con ISO 4788.
Especificaciones
Redondo | |
Probeta graduada | |
± 0,3 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
10 ml | |
93 mm | |
1 ml |
Azul | |
Hexagonal | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Espacios reducidos | |
Esmalte azul |