Learn More
PYREX™ Matraces volumétricos de clase A con tapón cónico estándar de vidrio
Con tapón «pennyhead» de vidrio
Marca: PYREX™ 34505-36
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La resistencia de estos matraces se ha aumentado considerablemente a través de cuerpos soplados a máquina a los que se sellan cuellos de tubos pesados diseñados para tapones de vidrio cónicos estándar. La línea de graduación es nítida y permanente; las letras blancas grandes de bloque hacen que la inscripción sea fácil de leer. Los tamaños de 1 ml y 2 ml tienen forma de tubo de ensayo. Los tamaños 3 l a 6 l tienen tapones cónicos estándar tipo «pennyhead».
Solo para tapón, consulte la cat. n.º 7650 y 7661.