Learn More
Corning™ Matraces PYREX™ con articulaciones de junta cónica estándar, cuellos cortos y fondo redondo
Excelente durabilidad química para unos resultados sin contaminación
en la oferta
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Estilo de cuello | Short |
Forma del fondo | Round |
Descripción
- Juntas exteriores de longitud total, ambas con cuellos más cortos
- Los grosores de pared cuidadosamente controlados proporcionan el equilibrio adecuado entre expansión térmica y resistencia mecánica
- Los números de adaptador 8800, 8820 y 8825 se utilizan para conectar matraces con juntas de distinto tamaño
Información de órdenes
Fabricados con vidrio de borosilicato n.º 7740. Temperatura de funcionamiento normal, 230 °C
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
Short | |
Round |