Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Para el soplado de vidrio en la construcción de aparatos especiales
4.15€ - 180.00€
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Resistencia al calor y la corrosión química
Tipo Disco de filtro
Ver más especificaciones
Productos 37
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12497017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3020/10M
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12447017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3010/10M
10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12467017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3010/12M
10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12407027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3020/11M
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12417027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3020/12M
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12437027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3020/14M
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12447027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3030/10M
30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12467027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3030/12M
30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12477027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3030/13M
30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12427037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3040/13M
40 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12467037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3050/11M
50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12497037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3050/14M
50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12427047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3065/12M
65 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12437047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3065/13M
65 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12457047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3090/10M
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12467047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3090/11M
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12487047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3090/13M
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12497047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3090/14M
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12407057
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3120/11M
120 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12437057
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3120/14M
120 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12417057
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3120/12M
120 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12417047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3065/11M
65 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12427057
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3120/13M
120 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12437037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3040/14M
40 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12447047
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3065/14M
65 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12993641
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3030/11M
30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12983641
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3020/13M
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12487027
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3030/14M
30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12417037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3040/12M
40 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12477037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3050/12M
50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10589340
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3090/12M
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12457017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3010/11M
10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12477017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3010/13M
10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12457037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3050/10M
50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12487037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3050/13M
50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12447037
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3040/15M
40 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12487017
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3010/14M
10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Cumple con ISO 4793.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer resistencia al calor y la corrosión química
  • Estricto control de tamaño de poro
  • Dimensiones de disco exactas y uniformes
  • Alta resistencia mecánica para resistir un vacío total
  • Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado
Resistencia al calor y la corrosión química
Disco de filtro