Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Para el soplado de vidrio en la construcción de aparatos especiales
Marca: Pyrex 3020/13M
Detalles adicionales : Peso : 0.00085kg
Descripción
- Cumple con ISO 4793.
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer resistencia al calor y la corrosión química
- Estricto control de tamaño de poro
- Dimensiones de disco exactas y uniformes
- Alta resistencia mecánica para resistir un vacío total
- Embalaje práctico
Especificaciones
Vidrio borosilicatado | |
3 | |
20 mm |
Resistencia al calor y la corrosión química | |
Disco de filtro |