Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Para el soplado de vidrio en la construcción de aparatos especiales
Marca:  Pyrex 3010/11M
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12457017
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Cumple con ISO 4793.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer resistencia al calor y la corrosión química
  • Estricto control de tamaño de poro
  • Dimensiones de disco exactas y uniformes
  • Alta resistencia mecánica para resistir un vacío total
  • Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado
Resistencia al calor y la corrosión química
10 mm
1 μm
Disco de filtro