Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Para el soplado de vidrio en la construcción de aparatos especiales
Marca:  Pyrex 3120/11M
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12407057
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Complies with ISO 4793
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Especificaciones
Especificaciones
Borosilicate Glass
Resistance to heat and chemical corrosion
120 mm
1 μm
Filter Disc