Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Para el soplado de vidrio en la construcción de aparatos especiales
Marca:  Pyrex 3090/13M
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12487047
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Complies with ISO 4793
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Especificaciones
Especificaciones
Borosilicate Glass
Resistance to heat and chemical corrosion
Filter disc
90mm
3