Learn More
Embudos de filtración cilíndricos Pyrex™
Available with different porosity (grades) glass sintered discs for the filtration of a range of precipitates
Marca:  Pyrex 3770/06
433.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557720
  • 456.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Ideal para filtrar precipitados
  • Disco sinterizado de 20 mm de diámetro de la serie 3770
  • Disco sinterizado de 30 mm de diámetro de la serie 3760
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Vidrio de borosilicato
160 mm
3