Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass.
56.40€ - 775.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio |
Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
Clase | Clase A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15333534
|
Pyrex
3212/04 |
10 ml |
56.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15717957
|
Pyrex
3212/14 |
500 ml |
775.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15737947
|
Pyrex
3212/06 |
25 ml |
299.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15737957
|
Pyrex
3212/16 |
1000 ml |
685.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15757947
|
Pyrex
3212/08 |
50 ml |
66.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15757957
|
Pyrex
3212/18 |
2000 ml |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15777947
|
Pyrex
3212/10 |
100 ml |
75.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15797947
|
Pyrex
3212/12 |
250 ml |
525.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Complies with ISO 4788
- Printed with a batch code for downloadable batch certificate
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark colored solutions
- Supplied with polyethylene stopper
- Robust hexagonal glass foot
Especificaciones
Hexagonal | |
Vidrio | |
Clase A | |
Polietileno |
Probeta graduada | |
ISO 4788 | |
Tapón de polietileno |