Learn More
Matraz de cuello ancho con fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
Marca: Pyrex 1080/10D
Detalles adicionales : Peso : 2.57000kg
Descripción
- Cumple con ISO 24450.
- Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
- Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
- Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
Especificaciones
Flat | |
47 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Ancha |
ISO 24450 | |
500 ml | |
170 mm |