Learn More
Embudos de filtración al vacío Büchner de vidrio de borosilicato QuickFit™ con disco sinterizado de vidrio
Útil en situaciones en las que los papeles de filtro convencionales se destruyen por ácidos y álcalis
Marca: Quickfit VB60/04M
522.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato para una alta resistencia a ataques químicos
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces Büchner Quickfit
Especificaciones
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Vidrio de borosilicato | |
48 mm | |
Embudo de filtración en vacío Buchner | |
60 mm |
125 ml | |
Para soluciones de filtración que pueden ser filtradas por papeles de filtro que no son resistentes a determinados ácidos y bases | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ | |
24/29 | |
2 |