Learn More
Llaves de vidrio de repuesto de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato
26.15€ - 96.80€
Especificaciones
Tipo | Llave de vidrio de repuesto |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15633076
|
Pyrex
SST103K |
14,5 mm | 2,5 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12454761
|
Pyrex
SSD102K |
12,5 mm | 1,5 mm |
26.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Llaves de repuesto para las llaves de paso de la serie SSD
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
Especificaciones
Llave de vidrio de repuesto | |
Vidrio de borosilicato |