Learn More
Desecadores sin vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Diseño sencillo para secar en condiciones de presión atmosférica.
Marca: Pyrex 1591/02D
266.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.57000kg
Descripción
- Base de desecador resistente y cubierta de vidrio borosilicatado
- Bridas de vidrio esmerilado
- Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
- Elección de 2 tamaños para acomodar placas con un diámetro de 150 o 200 mm
- Placa perforada de metal opcional disponible
Especificaciones
Desecador sin vacío | |
Placa: 200 mm | |
220 mm |
Desecador completo | |
120 mm |