Learn More
Embudos de vástago largo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
Marca: Pyrex 2145/10M
299.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.37000kg
Descripción
Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos y al calor
- Vástago de aproximadamente 150 mm
Especificaciones
Embudo | |
8 mm | |
237 mm |
105 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
150 mm |