Learn More
Matraz de cuello ancho con fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
Marca: Pyrex 1080/08D
130.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
- Cumple con ISO 24450.
- Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
- Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
- Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
Especificaciones
ISO 24450 | |
250 ml | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
140 mm |