Learn More
Tubos para cultivo celular de vidrio de borosilicato Pyrex™
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
133.00€ - 850.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Filtro de tubos |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 6 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Embudo de vástago corto de Pyrex™ |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11317934
|
Pyrex
2110/08M |
22 mm |
133.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15547690
|
Pyrex
2110/06M |
15 mm |
850.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
- Para filtraciones a pequeña escala
- Ideal para su uso con embudos de tallo corto Pyrex™
Especificaciones
Filtro de tubos | |
6 mm | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Embudo de vástago corto de Pyrex™ |