Learn More
Tubos para cultivo celular de vidrio de borosilicato Pyrex™
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
Marca:  Pyrex 2110/06M
Detalles adicionales : Peso : 0.39000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547690
  • 850.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
  • Para filtraciones a pequeña escala
  • Ideal para su uso con embudos de tallo corto Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de tubos
6 mm
Embudo de vástago corto de Pyrex™
15 mm
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato