Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca: Quickfit FE250/2
Detalles adicionales : Peso : 0.69000kg
Descripción
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Matraces Erlenmeyer con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
Especificaciones
ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Toma de tierra | |
19/26 |
250 ml | |
130mm | |
Cónica | |
85 mm |