Learn More
Tubos para cultivo celular de vidrio de borosilicato Pyrex™
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
Marca:  Pyrex 2110/08M
126.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317934
  • 133.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos de filtro de vidrio de borosilicato Pyrex™ son perfectos para aplicaciones con embudos de tubo corto Pyrex™.
  • Para filtraciones a pequeña escala
  • Ideal para su uso con embudos de tallo corto Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de tubos
6 mm
Embudo de vástago corto de Pyrex™
22 mm
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato