Learn More
Pirazin-2-carbonitrilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Pyrazine-2-carbonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirazin-2-carbonitrilo se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La pirazin-2-carbonitrilo se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyrazine-2-carbonitrile |
Punto de fusión | 18°C to 20°C |
Densidad | 1.174 |
Punto de ebullición | 90°C to 93°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
Índice de refracción | 1.536 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3276 |
Beilstein | 110008 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |