missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PYCR1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1H2G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PYCR1 |
---|---|
Clon | 1H2G1 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828455
|
Proteintech
66510-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818455
|
Proteintech
66510-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes an enzyme that catalyzes the NAD(P)H-dependent conversion of pyrroline-5-carboxylate to proline. This enzyme may also play a physiologic role in the generation of NADP(+) in some cell types. The protein forms a homopolymer and localizes to the mitochondrion. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.Especificaciones
PYCR1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P5C, P5C reductase 1, P5CR, P5CR 1, PIG45, PP222, PYCR, PYCR1 | |
Pycr1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1H2G1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P32322, Q922W5 | |
209027, 287877, 5831 | |
PYCR1 Fusion Protein Ag17919 | |
Primary | |
-20°C | |
PYCR1 |