Learn More
Beskrivelse
- Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance
- Elasticated knit wrist ensures a secure fit
- Ventilated back is breathable to minimize perspiration
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Coated Area | Palm |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Size | 6 |
| For Use With (Application) | Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?