Learn More
Cole-Parmer™ PVDF NPT Male Adapter to Hose Barb
Connect fluid paths without the use of tools
Marca:  Cole-Parmer™ 30704-17
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806703
  • 27.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
02-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Quick and easy assembly without tools
  • Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
  • Chemical resistant
  • Available in a variety of sizes
Especificaciones
Especificaciones
Translucent
Autoclavable
1 7/8 in.
1/4 in.
1/4 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
Barb x NPT(M) Connection
PVDF
NPT Male Adapter to Hose Barb
1/4 in.
1/2 in.
1/2 in.