Learn More
Buerkle™ Tubos flexibles de PVDF con boquillas cilíndricas
For use with various hose sizes, these tubing connectors are sterilizable.
Marca:  Buerkle™ 8710-0004
Detalles adicionales : Peso : 0.00650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10106080
  • 7.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
Conector de tubos de manguera
3 a 5 mm
PVDF
10
Esterilizables
Transparente
Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizable en autoclave
Manguera de 3 a 5 mm
Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Recto
de 160 °C