Learn More
Merck Filtro de membrana hidrófila de PVDF para medios Durapore
Marca: Merck HVLP08050
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Especificaciones
4 l/min/cm2 | |
Blanco | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
4 l por min x cm2(aire) >2,6 ml por min x cm2(agua) |
|
Hidrófilo | |
50/Paq. | |
de 85 °C | |
Filtro de pantalla. |
≥1,55 bar | |
80 mm (Diám.) | |
PVDF | |
HVLP | |
Filtración con baja unión de proteínas | |
70% | |
Plano | |
125 μm | |
80 mm |