Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF Clamp Flow Meter
Beschreibung
- Infrared (IR) turbine rotor reflection results in accurate and repeatable flow measurements
- USP Class VI PVDF material can be gamma sterilized up to 50kGy
- Each sensor is pre-calibrated to reach <1% accuracy
- High resolution square wave output
- Performs an easy and fast exchange of the wetted parts
- Small housing with screw gap to mount onto your device or system
- Tubes can be sterilized up to 150°C (302°F)
- Reduces down-time and prevents cross-contamination
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Flowmeter |
| Type | Flow Sensor (Clamp-mount) |
| Includes | 1/8 NPT Clamp |
| Airflow Rate | 0.03 to 2 L/min. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?