Learn More
Masterflex™ PVDF Barbed NPT Male Pipe Adapter Elbows
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca:  Masterflex™ 30704-34
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876723
  • 52.96€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
03-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para aplicaciones de baja presión
  • Resistentes a productos químicos.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
  • Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
Esterilizable en autoclave
34,03 mm (1-3/8 pulgadas)
3/8 pulg
3/8 pulg
Autoclave u óxido de etileno
34,03 mm (1-9/32 pulgadas)
NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
PVDF
Codos de adaptador de tubos NPT macho dentados
3/8 pulg
1/8 pulg
1/8 pulg