Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de montaje en pared
Diseñado con varillas de polipropileno estables colocadas individualmente. Las gradillas de drenaje de pared Buerkle™ pueden configurarse para adaptarse a aparatos más grandes o más pequeños.
274.00€ - 429.00€
Especificaciones
Material PVC, polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Secado higiénico de aparatos
Ver más especificaciones
Alertas:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Productos 3
Código de producto Marca Altura (métrico) Tipo de producto Posiciones Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Tipo de producto Posiciones Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10413101
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-2060
600 mm Con canal de drenaje 77 600 mm
429.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10701172
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-1050
500 mm Sin canal de drenaje 53 500 mm
274.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10201501
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-2040
400 mm Con canal de drenaje 33 400 mm
315.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). De forma opcional, se dispone de un canal de drenaje extraíble, con una conexión para un tubo de drenaje que puede descargar directamente en un recipiente de lavado de laboratorio.
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
  • Incluye llave para las varillas
  • Tres longitudes de varilla diferentes para adaptarse a diferentes aparatos
  • A prueba de rotura.
  • Las varillas encajan en su lugar haciendo clic para una colocación segura
Especificaciones
Especificaciones
PVC, polipropileno
Secado higiénico de aparatos