Learn More
Ark-Plas Products™ PVC Tubing
Made of polyvinyl chloride. Ark-Plas Products™ Red PVC Hoses are ideal for use with connecting hoses of various diameters. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies.
54.96€ - 240.54€
Especificaciones
Material PVC
Dureza 90 (Shore A)
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Diámetro (métrico) interior Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) interior Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11767709 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX28-FC5
4.7625 mm Green 86.98€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11723189 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX33-FC5
7.9375 mm Green 240.54€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11713189 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX33-FC3
7.9735 mm Red 240.54€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11797719 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX29-FC1
202.56€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11707689 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX28-FC3
4.7625 mm Red Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11743189 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX33-FC1
7.9375 mm Black Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11727669 Ver documentos Ark-Plas Products™
02PV122VRD
3.175 mm Red Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11767539 Ver documentos Ark-Plas Products™
TCX28-FC1
4.7625 mm Black Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11864262 Ver documentos Ark-Plas Products™
00PV252VRD
6.3 mm Red Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Chemical and corrosion resistance
  • Abrasion and wear resistance
  • Rubber-like flexibility
Especificaciones
Especificaciones
PVC
90 (Shore A)