Learn More
Buerkle™ Tapón estándar de PVC
Tapón estándar de laboratorio fabricado en PVC con buena resistencia química contra ácidos y álcalis.
Marca:  Buerkle™ 9763-1924
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17250644
  • 4.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
Descripción
  • PVC, blando, rojo
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
19 mm
PVC
25 mm
24 mm